Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Wäge-/Transfertrichter
Für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten oder Pulvern
Marke:  DWK Life Sciences 747600-0013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15376657
  • 49.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flacher Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
60 mm
13 mm
Transfer-/Wägetrichter
Borosilikatglas
Wird für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten oder Pulvern verwendet
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Wäge-/Transfertrichter > Passend für Halsdurchmesser: 13mm oder weniger