Learn More
DWK Life Sciences Nur Kimble™ Kontes™ Reagenzienzerstäuberkopf
TLC-Zerstäuberkopf zur Verwendung mit 125 ml-Kolben mit Knots Sprühsystem
Marke: DWK Life Sciences 422531-0125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flüssigkeit berührt nur den nicht reaktiven Borosilikatglaszerstäubungskopf und -kolben
- Die Verbindung zwischen Kopf und Kolben des Zerstäubers besteht aus konischem Standardschliff mit Schraubgewinde, Anschlusskappe und Lockerungsring
- Zerstäuber mit 3 bis 5 psi (0.021 bis 0.035 MPa) betreiben
- Passen Sie das Sprühmuster an, indem Sie die Position des Daumens an der Entlüftungsöffnung ändern
- Autoklavierbar (nach Entfernen des Verschlusses, des Lockerungsrings und des O-Rings)
Spezifikation
4.22 oz. | |
Zerstäuberkopf | |
1er-Karton | |
Für einen gleichmäßigen Sprühnebel der Visualisierungsreagenzien bei TLC- und Papier-Chromatographieanwendungen |
125 mL | |
Glas | |
TLC-Reagenzzerstäuberkopf | |
125ml-Kolben mit Knots Sprühsystem |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
DateigrößeVersion: 57.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Nur Kimble™ Kontes™ Reagenzienzerstäuberkopf > Für 125 ml-Kolben mit Kontes 422530-0125 Sprühsystem
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur