Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Marke:  DWK Life Sciences 749520-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11872913
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Einweg-Pelletstößel
  • Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
  • Mit oder ohne 100 Mikroröhrchen erhältlich
  • Mikroröhrchen haben die gleichen Eigenschaften und werden einzeln verpackt geliefert, um die Reinheit zu gewährleisten
  • Länge des Stößels mit Spitze 7 cm (2.75 in.)
Wiederverwendbarer Pellet-Stößel
  • Autoklavierbar mit Kopf aus CTFE-Polymer und Edelstahlschaft
  • Länge des Stößels mit Spitze: 6 cm (2.5 in.) für Größe 0.5 ml; 14 cm (5.59 in.) für Größe 1.5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0.05 oz.
Polypropylen
Ja
2,75 in.
100 Mikroröhrchen
70 mm
Blau
1.5 ml
Pellet Pestle
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Nein
Kabelloser Motor
0,05 oz, 1,5 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™ > Einweg-Pellet-Pestil mit 100 Mikroröhrchen; Polypropylen; 1.5 ml