Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Teile für Mikrofiltrationssysteme
Zur Verwendung mit ULTRA-WARE™ Mikrofiltrationsanlage
498.00 CHF - 1065.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ULTRA-WARE Mikrofiltrationseinheit |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Material | Typ | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Typ | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11873123
|
DWK Life Sciences
953810-0090 |
Edelstahl | Haltegitter | 90 mm |
1065.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11708552
|
DWK Life Sciences
953781-90 |
Glas | Trichter | 90 mm | 1.000 ml |
498.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Zur Verwendung mit ULTRA-WARE™ Mikrofiltrationsanlage
Spezifikation
ULTRA-WARE Mikrofiltrationseinheit | |
1/Packung |