Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ NMR-Pipetten
NMR-Pipetten mit verlängerter Spitze zur Entnahme und Zugabe von Proben in NMR-Röhrchen
233.00 CHF - 246.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Menge 100/Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11864065
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
897085-0009
NMR-Pipette
246.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11803153
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
897085-0007
Pipette mit verlängerter Spitze Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
NMR-Pipetten mit verlängerter Spitze zur Entnahme und Zugabe von Proben in NMR-Röhrchen
  • Erhältlich mit Spitzenlängen von 7 und 9 in. (17.7 und 23 cm) zur Verwendung mit 7 und 9 in. langen NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
100/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ NMR-Pipetten