Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microscale B – Verbindungsstück
Dank des einzigartigen Designs kann das GPI-Glasgewinde an einen PTFE-Schlauchanschlussstück mit Rillen oder an 0,25 in. -28 Schlauchanschlussstücke angeschlossen werden.
Marke: DWK Life Sciences 747185-0013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für Schlauch-Innendurchmesser: 0,25 in.
- Größe des Innengewindes: 0,25 in.-28
- GPI-Gewindegröße: 13-425
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
PTFE | |
13-425 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microscale B – Verbindungsstück > Verbindungsstück, Schlauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur