Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten) Artikelnummer.: 11757969
Verfügbar ab: 03-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten)
Artikelnummer. 11757969
5000 ml, 10, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
1000 ml
2000 ml
20 l
250 ml
5000 ml
500 ml
Anzahl Stopfen:
2
4
6
10
12
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11757969
Marke: DWK Life Sciences KC146075000
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Anschluss für das Glasrohr ist mit der Flasche verschmolzen
  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • Gummistopfen zum Verschließen von schmalen Mündungen mit verstärktem Rand
  • Glas entspricht ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen
  • Die Größen 250 und 500 ml passen für flexible Schläuche mit 5/16 in. Innendurchmesser
  • Die Größen mit 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 3/8 in. Innendurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 169,07 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 7,2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.65 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 42 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden
Enthält Schlauchauslass am Boden
Material Borosilikatglas
Anzahl Stopfen 10
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 320 mm
Produkttyp Reservoirflasche
Höhe (angloamerikanisch) 12.59 Zoll
Durchmesser (metrisch) 183 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.37 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 9.52 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten) >