Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Inkubationskolben mit Stopfen und mittiger Vertiefung
Passend für 10 ml- und 25 ml-Kolben. Der Gummistopfen für die Kontes™ Seitenhals-Inkubationskolben sorgt für eine doppelte Abdichtung und verfügt über ein exzentrisches Loch für das Einsetzen des Mittelschachts.
Marke: DWK Life Sciences 882310-0000
Beschreibung
Der Kontes™ Seitenarm-Inkubationskolben wird für Stoffwechseluntersuchungen an biologischen Materialien verwendet. Besonders nützlich bei der Messung der C14O2-Ausbeute nach der Inkubation und auch geeignet für In-vitro-Inkubationen, Insulin-Bioassays, Persulfatoxidationen und die “Destillation” von flüchtigen Säuren oder Basen.
- Da am Ende der Reaktion entweder eine Säure oder ein Alkali eingeführt wird, ist es möglich, dieses einfache System entweder mit einem Phosphat- oder Bicarbonat-Puffer zu verwenden
- Der Seitenarmkolben ermöglicht das Eindringen von Spritzennadeln, ohne die etablierten Bedingungen zu stören
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
- Obere Stopfen, Seitenarm-Stopfen und zentrale Wells sind separat erhältlich
Spezifikation
Naturkautschuk | |
Für Inkubationskolben | |
Stopfen |
Für Stoffwechselstudien biologischer Materialien | |
144 |