Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Inkubationskolben mit Stopfen und mittiger Vertiefung
Der obere Stopfen für die Kontes™ Seitenhals-Inkubationskolben hat ein exzentrisches Loch für das Einsetzen des Einweg-Mittelschachts aus Polypropylen. Die mittlere Kavität kann abgeschnitten werden, wenn sie in ein Fläschchen mit Flüssigszintillationszählung überführt wird.
Marke:  DWK Life Sciences 882320-0000
Artikelnummer. 11805824
  • 402.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Kontes™ Seitenarm-Inkubationskolben wird für Stoffwechseluntersuchungen an biologischen Materialien verwendet. Besonders nützlich bei der Messung der C14O2-Ausbeute nach der Inkubation und auch geeignet für In-vitro-Inkubationen, Insulin-Bioassays, Persulfatoxidationen und die “Destillation” von flüchtigen Säuren oder Basen.
  • Da am Ende der Reaktion entweder eine Säure oder ein Alkali eingeführt wird, ist es möglich, dieses einfache System entweder mit einem Phosphat- oder Bicarbonat-Puffer zu verwenden
  • Der Seitenarmkolben ermöglicht das Eindringen von Spritzennadeln, ohne die etablierten Bedingungen zu stören
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
  • Obere Stopfen, Seitenarm-Stopfen und zentrale Wells sind separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.39 Zoll
Für Stoffwechselstudien biologischer Materialien
144
1 cm
Polypropylen
Für Inkubationskolben
Mittige Vertiefung
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Inkubationskolben mit Stopfen und mittiger Vertiefung > Mittiges Well, Durchmesser: 1 mm