Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hybridisierungsröhrchen
Aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Marke: DWK Life Sciences 736500-3530
Includes: Komplett mit 45 mm-Polypropylen-Kappe und austauschbaren Silikon-O-Ringen für eine auslaufsichere Abdichtung
Beschreibung
Aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A
- Mehrere Blots können mithilfe von Netzeinsätzen aus Nylon in einem einzigen Röhrchen hybridisiert werden, um die Membranen zu trennen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Sondenvolumen liegen bei ca. 5 ml pro Blot
- Verwendung von Röhrchen mit 35 mm Innendurchmesser und 300 mm Länge pro Standardrotator-Position oder von zwei Röhrchen mit 35 mm Innendurchmesser und 150 mm Länge pro Klemme
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
45 mm | |
35 mm | |
Hybridisierungsinkubatoren mit Rotatoren | |
11,81 in. | |
300 mm | |
Hybridisierungsröhrchen |
Polypropylen | |
1,25 in. | |
35 mm | |
45 mm-Kappe aus Polypropylen und austauschbare O-Ringe aus Silikon | |
Schraube | |
Borosilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Hybridisierungsröhrchen > ID ca.: 35 mm; Länge ca.: 300 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur