Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
78.55 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
---|---|
Typ | Economy-Chromatographiesäule |
Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Säulenkapazität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Säulenkapazität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15244095
|
DWK Life Sciences
420401-0710 |
100 mm | 4 mL | 1 |
78.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12746768
|
DWK Life Sciences
420401-0730 |
300 mm | 12 mL | 1 |
94.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12756768
|
DWK Life Sciences
420401-0750 |
500 mm | 19 mL | 1 |
94.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11702354
|
DWK Life Sciences
420400-0704 |
40 mm | 1,5 ml | 10 |
462.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11732354
|
DWK Life Sciences
420400-0730 |
300 mm | 12 mL | 10 |
595.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
- Aus langlebigem Borosilikatglas
- Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
- Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
- Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
- Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
- Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
- Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
Flussadapter nicht verfügbar
Spezifikation
7 mm | |
Ja | |
0 bis 50 °C | |
20 μm | |
HDPE | |
0.39 cm3 |
Economy-Chromatographiesäule | |
Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien | |
14,5 psi | |
Borosilikatglas Typ I, Klasse A | |
Luer-Lock-Stecker | |
2 N NaOH oder 100 % Ethanol |