Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Absaugvorrichtung
Für Absaugkrümmer.
Marke:  DWK Life Sciences 953811-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803143
  • 201.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Zur Verwendung mit Kontes SPE-Verteilersets (971000-1047, -3047 oder -6047)
  • KONTES SPE-Glasbehälter und Verteiler sind speziell als Stützsysteme für Festphasenextraktionsscheiben mit 47 mm und 90 mm Durchmesser konzipiert, um Ihnen die höchstmögliche Rückgewinnung von extrahierten Analyten aus Ihren Trink-, Oberflächen- und Abwasserproben zu ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Verteiler für die Festphasenextraktion
PTFE
4,7 cm
PTFE-Dichtung
1,85 in.
47 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Absaugvorrichtung > PTFE-Dichtung; 47 mm