Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen
Mit oder ohne Frittenscheibe
Marke: DWK Life Sciences 420320-0224
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung in Säulen der K420320-Serie
- Verwenden Sie Glaswolle zur Unterstützung der Verpackung in Säulen der K420300-Serie (Verpackung nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Viele Trennungen bei der Adsorptions- und Ionenaustauschchromatographie | |
Adsorptions-/Ionenaustausch-Chromatographiesäulen | |
110 mL | |
Borosilikatglas |
19 mm | |
40 bis 60 μm | |
400 mm | |
Frittenscheibe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen > Typ: Mit Fritten-Scheibe; Innendurchmesser x Länge: 19 x 400 mm, Nennvolumen: 110 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur