Learn More
DWK Life Sciences™ TUBE, FERMENTATION, GRAD, 13X100MM
Röhrchen mit vertikaler Graduierung
Marke: DWK Life Sciences™ 46162-5
101.65 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vertical graduation tube
- Weiße Emaille-Graduierungen ab 0.3 ml
- Maße vertikales Rohr (Außendurchmesser x Länge): 13 x 100 mm
- Ungefährer Außendurchmesser der Glühlampe: 30 mm
Spezifikation
Fermentationsröhrchen | |
1/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ TUBE, FERMENTATION, GRAD, 13X100MM > Graduiertes Fermentationsröhrchen; 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur