missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen

Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung

Marke:  DWK Life Sciences KC267201000

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11707989

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Includes: Blaue Verschlüsse und Ausgussringe
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung

  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung
  • Breite Öffnungen und Verschlüsse mit GL 45 Gewinde gewährleisten einfachen Zugang und gute Abdichtung
  • Mit blauen Verschlüssen und transparenten Ausgussringen
  • Beschriftungsfläche und Skala aus langlebiger weißer Keramik

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Blau
Umgekehrte metrische Graduierungsskala
1000 ml
50 bis 1000 ml
20.5 cm
Weiße Skala aus Keramik-Emaille
128 mm
Polypropylen
5.04 Zoll
Borosilikatglas
8,07 in.
Transparente Ausgussringe
Schraube
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen > Capacity: 1000mL; Graduation interval 50 to 1000mL; Bumper size 8

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt