Learn More
DWK Life Sciences™ X1 Receiver, Distillation, Dean-Stark, 24/40, 10ml
Mit zwei Anschlussarmen
Marke:  DWK Life Sciences™ 22012-10
470.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13467349
  • 495.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auf Aufnahme kalibrierte, modifizierte Dean-Stark-Falle mit standardmäßig gestuften 24/40-Anschlüssen und einer Seitenarmbrücke zum Druckausgleich
  • 10 ml-Auffangkolben mit Graduierung von 0 bis 1 ml in 0.1 ml-Abstufungen ±0.05 ml und von 1 bis 10 ml in 0.2 ml-Abstufungen ±0.1 ml
  • Haltbare weiße Skala
  • Gemäß ASTM™ E 123-92, Typ A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zwei Hälse mit Auslass
Aufnahmebehälter für Feuchte bei der Destillation
ASTM E123
Rückflusskühler
0.33 oz.
Synthetische Chemie zur Entnahme von Wasser (oder einer anderen Flüssigkeit) aus einem Reaktor
0,33 oz., 10 ml
10 ml
24/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences™ X1 Receiver, Distillation, Dean-Stark, 24/40, 10ml > 10 ml