Learn More
DWK Life Sciences™ KIMAX™ Komplette Destillierapparateinheit
Vollständig montiert
831.00 CHF
Spezifikation
Typ | Destillationsapparaturen |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A |
Standard-Konusverbindung | 19/38 |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Anzahl konischer Standardstopfen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Anzahl konischer Standardstopfen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12754037
|
DWK Life Sciences™
21500-1000 |
1000 ml (33.81 oz.) | 27 | Allgemeine Destillation und Phenol-Destillation |
831.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Zum Destillieren kleiner Wassermengen oder zum Einsatz bei der APHA-Methode 4500-NH3 zur Bestimmung von Stickstoff (Ammoniak) in gereinigtem Trinkwasser, Naturwasser und hochreinem Abwasser (Konzentration <20 μg/l)
Spezifikation
Destillationsapparaturen | |
Borosilikatglas | |
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
19/38 |