Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Fläschchen
Die konische Vertiefung ermöglicht eine optimale Aufnahme des Inhalts mit einer Spritzennadel.
Marke: DWK Life Sciences 60710-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mikrofläschchen aus Klarglas mit oben offenem Verschluss und PTFE-beschichtetem Septum aus Silikon
- Die Konstruktion aus besonders dickwandigem Klarglas gewährleistet Beständigkeit und eine optische Vergrößerung des Inhalts
- Ohne Graduierung, mit Beschriftungsfläche
- Fläschchen mit Schraubgewinde
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
25 mm | |
10.0 ml | |
Spitz zulaufend | |
2.75 dr. | |
73 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Nein | |
Schraube | |
Schraubverschluss (oben offen) | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Fläschchen > Kapazität: 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur