Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Fläschchen
Die konische Vertiefung ermöglicht eine optimale Aufnahme des Inhalts mit einer Spritzennadel.
Marke:  DWK Life Sciences 60710-310
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12723057
  • 350.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-11-2025
Beschreibung
  • Mikrofläschchen aus Klarglas mit oben offenem Verschluss und PTFE-beschichtetem Septum aus Silikon
  • Die Konstruktion aus besonders dickwandigem Klarglas gewährleistet Beständigkeit und eine optische Vergrößerung des Inhalts
  • Ohne Graduierung, mit Beschriftungsfläche
  • Fläschchen mit Schraubgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Silikon
14 mm
0.3 ml
Spitz zulaufend
0.08 dr.
36 mm
Durchsichtig
Borosilikatglas
Ja
Schraube
Schraubverschluss (oben offen)
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Fläschchen > Kapazität: 0.3 ml