Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke:  DWK Life Sciences 60811B-5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11892943
  • 363.00 CHF / 72 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
57 mm
PTFE/Gummi
28 mm
20 ml
5.4 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage > Fassungsvermögen:5 dr.