Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und befestigtem Verschluss
Mit angebrachten offenen Verschlusskappen aus weißem Polypropylen
372.00 CHF - 463.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | A |
---|---|
Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11852953
|
DWK Life Sciences
60811S-5 |
20 ml | 57 mm |
372.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11842953
|
DWK Life Sciences
60811S-10 |
40 ml | 95 mm |
463.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Verschlüsse mit PTFE-beschichteten Silikoneinlagen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Polypropylen |
PTFE/Silikon | |
28 mm | |
Schraube | |
Schraubverschluss (oben offen) |