Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Verschlüssen mit weißer Gummieinlage
Mit angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
Marke:  DWK Life Sciences 60911D1
214.96 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11872973
  • 228.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Integrierte geschlossene schwarze Phenol-Verschlüsse
  • Aus braunem Borosilikatglas 51
  • Verschlüsse mit weißen Gummieinlagen
  • Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk
15 mm
4 ml
1 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
USP-Typ I
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
45 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Verschlüssen mit weißer Gummieinlage > Fassungsvermögen:1 dr.