Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Schmelzpunktkapillaren aus Expansionsborosilikatglas
51 Expansionsborosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 34505-99
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- AD: 1,5 bis 1,8mm
- 100 Kapillaren pro Fläschchen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Schmelzpunkt-KapillarE | |
1,5 bis 1,8 mm | |
90 mm |
0,25 mm | |
USP Typ I, ASTM E438 | |
3,54 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Schmelzpunktkapillaren aus Expansionsborosilikatglas > Länge: 90 mm; ein Ende versiegelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur