Beschreibung
- Für den allgemeinen Gebrauch in Low-End-Reinräumen
- Zweilagiges Design mit gestrickten Ohrschlaufen
- Atmungsaktives, fusselarmes Außenmaterial für Schutz und Haltbarkeit
- Das BiCoSof™ Innengewebe aus sorgt für Tragekomfort
- Doppelt verpackt
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
Farbe | Weiß |
Fastening Type | Ohrschlaufen |
Material | Polyethylen |
Größe | Standard |
Sterilität | Unsteril |
Modell | Plissiert, 62477 |
Cleanroom Class | Klasse 1000 (ISO 6) |
Bauweise | 2-lagig |
Einwegprodukt | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell X500 FACE MASK KIMTECH M6 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur