Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G3 sterile Nitril-Handschuhe
Kimtech™ G3 Sterile White Nitrilhandschuhe bieten einen verbesserten sterilen Reinraumschutz für verschiedene Verunreinigungen. Mit einer texturierten Oberfläche und der hautfreundlichen Nitrilzusammensetzung schützen die handspezifischen, sterilen Handschuhe sowohl Personen als auch Prozesse.
Marke: Ansell 56890-40
276.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- ASTMD6978-05 Spritzschutz vor zytotoxischen Medikamenten- Sterilitätssicherheitswert (SAL) 10-6- Analysenzertifikat online verfügbar- Sterilitätszertifikat online verfügbar
- Effiziente, umweltfreundliche Nitrilkonstruktion in Weiß, die auf eine Sterilitätsebene (SAL) von 10-6 validiert wurde, in einer reinraumbereiten Verpackung zur Minimierung von Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden
- Das vollständig sterilisierte weiße Nitrilmaterial ist stärker und schlanker als Latex und verfügt über einen zertifizierten, hohen Verunreinigungsschutz vor Partikeln, Mikroorganismen, Viren, zytotoxischen Medikamenten und Chemikalienspritzern mit einem niedrigen Endotoxingehalt
- Die Handschuhe sind handspezifisch, für den Einmalgebrauch und weiß mit hoher Reinheit
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
In Polyethylen eingeschlagen und verpackt und daher für den Einsatz in Reinräumen geeignet. Verpackt in einem Reinraum der ISO - Klasse 5. Analyse- und Strahlungszertifikate sind lieferbar.
Spezifikation
ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 | |
Ja | |
Yes | |
Weiß | |
Vollständig texturiert | |
0,15 mm | |
Ja | |
5,1 mil | |
Puderfrei | |
7 | |
6 mil | |
56890 | |
12 in. |
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
1,5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
6 mil | |
Spezifisch | |
Nitril | |
0.13 mm | |
Reinraumhandschuhe | |
Steril | |
0,15 mm | |
Kimtech™ G3 steril | |
30.5 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30