Learn More
Ansell Kimtech G3 handspezifische sterile Latexhandschuhe
Kimtech™ G3 sterile Latexhandschuhe bieten Schutz, Empfindlichkeit und Fingerbeweglichkeit in Reinräumen nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher Die handspezifischen Handschuhe sind für doppeltes Anziehen geeignet und verfügen über eine strukturierte Oberfläche für verbesserte Haptik.
Marke: Ansell 56846-40
252.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers verwenden. Bitte konsultieren Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens bezüglich der Verwendung dieser Produkte.
Beschreibung
Die sterilen, handspezifischen Latexhandschuhe eignen sich zum Tragen von zwei Handschuhpaaren und bieten sanften Schutz.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4 oder höher.
- Garantierte Konformität: PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 2016/425 in der im Vereinigten Königreich geltenden Fassung, EN ISO 374-1 Typ C (K) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz, Sterilitätssicherheitswert (SAL) 10-6. Analysenzertifikat online verfügbar. Sterilitätszertifikat online verfügbar
- Das vollständig sterilisierte Latexmaterial bietet einen hohen Kontaminationsschutz vor Proteinen, Partikeln, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern und hat niedrige Endotoxinkonzentrationen
- Geeignet für den Einsatz in Reinraumumgebungen nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Vorschriftenkonformität sind enthalten
- Die Handschuhe sind handspezifisch, für den Einmalgebrauch und naturfarben mit hoher Reinheit. Trenddaten sind verfügbar
- Die Struktur an Handflächen und Fingerspitzen verbessert Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 paarweise verpackt. Mehrere Taschen für sauberes, aseptisches Anziehen; 20 Paare mit mehreren Taschen pro Packung.
Spezifikation
ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
1,5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
8.7 mil | |
Spezifisch | |
Nein | |
7,9 mil | |
Puderfrei | |
7,5 | |
8 mil | |
56846 | |
24 MPa | |
30.5 cm |
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Yes | |
Naturfarben | |
Vollständig texturiert | |
0.22 mm | |
Controlled Environments | |
Latex | |
0.20 mm | |
Reinraumhandschuhe | |
Steril | |
0,20 mm | |
Kimtech™ Pure G3 | |
12 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24261Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 54% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30