Learn More
Ansell Kimtech A8 Überziehschuhe mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Click to view available options
Größe:
S/M
Universal
X-Large/-2X-Large
Beschreibung
- Sie bieten ausgezeichnete Rutschfestigkeit auf vielen Oberflächen und reduzieren so das Verletzungsrisiko durch Ausgleiten oder Stürze.
- Die Überziehschuhe sind als PSA-Kat. I gemäß (EU-)Verordnung 2016/425 zertifiziert und werden mit den ergänzenden technischen Informationen geliefert.
- Idealer Fuß- und Schuhschutz für Labore und ISO 7-Reinräume.
- Die bequemen Überziehschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und bestehen aus einem äußerst langlebigem, wasserfesten Material.
- Die Anti-Rutsch-Beschichtung bedeckt das gesamte Obermaterial des Schuhs und verringert so das Risiko für Ausrutschen und Stürze.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Material | Schmelzspinnverbundstoff, Polyethylen, Polyester |
Latex Free | Ja |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Unsteril |
Verschlusstyp | Elastische Beinabschlüsse |
Sohlenart | Rutschfest |
Saumtyp | Nahtlos |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinräume, Herstellung |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech A8 Überziehschuhe mit Anti-Rutsch-Beschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur