Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional, Handtuchspender, Edelstahl
Eleganter und stylischer Edelstahl-Spender, ideal für Büro- und Hotelwaschräume, die ein luxuriöses, modernes Ambiente vermitteln möchten. Hergestellt aus 2 mm dickem Edelstahl. Kompatibel mit einer Vielzahl von Kleenex™
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 8971
160.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eleganter und stylischer Edelstahlspender für Waschräume, in denen Aussehen und Qualität von höchster Bedeutung sind.
- Hergestellt aus 2 mm dickem Edelstahl.
- Teil einer Reihe von zusammengehörenden Premium-Waschraumprodukten.
- Kompatibel mit und empfohlen für: 6778, 6789, 6663, 6669, 6677, 6682, 6710, 6659. Auch kompatibel mit: 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 6633, 6664, 6689,
Spezifikation
Papiertuchspender | |
Hand Towel | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |
Silber | |
Edelstahl | |
1 | |
Verschiedene Kleenex™ und Scott™ Einzelblatt-Handtücher |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional, Handtuchspender, Edelstahl > Material:Edelstahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur