Learn More
Ansell Gesichtsmasken
22% leichter und kühler als die durchschnittliche Verfahrensmaske
Spezifikation
Produkttyp | Medical/Procedural Face Mask |
---|---|
Fastening Type | Ohrschlaufen |
Sterilität | Unsteril |
Modell | Plissiert |
Bauweise | 3-lagige Konstruktion mit wasserstrahlverfestigter Polyesterverbindung, vollständig umschlossenes, weiches, biegsames Mundstück aus Aluminium, Polypropylen, Cellulose und polyurethanüberzogenen Komponenten |
Beschreibung
- Dreilagige, gefaltete Maske
- Ohrschlaufen
- Innenseite ist luftig und atmungsaktiv, um Reizungen vorzubeugen
- Außenseite lässt Flüssigkeiten nicht passieren
Spezifikation
Medical/Procedural Face Mask | |
Unsteril | |
3-lagige Konstruktion mit wasserstrahlverfestigter Polyesterverbindung, vollständig umschlossenes, weiches, biegsames Mundstück aus Aluminium, Polypropylen, Cellulose und polyurethanüberzogenen Komponenten | |
Ja | |
Fluidshield™ |
Ohrschlaufen | |
Plissiert | |
≥96% (BFE), ≥97% (PFE) | |
160 mm Hg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Gesichtsmasken