Learn More
Ansell KleenGuard™ Artikelnummer.: 15480480
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell KleenGuard™
Artikelnummer. 15480480
S
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Artikelnummer. 15480480
Marke: Ansell 13823
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz für die Hände vor Schnittverletzungen. Schutz gemäß PSA-Kategorie 2 sowie hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Einzigartiges Design für exzellente Griffigkeit ohne Abstriche bei der Tastempfindlichkeit.
  • Schutz gemäß PSA-Kategorie 2 sowie hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 für höhere Langlebigkeit
  • Einzigartiges Design mit Nitril-Punktbeschichtung auf den Handflächen und nitrilbeschichteten Fingerspitzen für exzellente Griffigkeit
  • Perfekt für Aufgaben in der Metallverarbeitung, Glasherstellung und Automobilindustrie.
  • Mindestmanschettenlänge gemäß EN 420 zum Schutz des Handgelenks
Bestellinformation
Nur in Nordamerika erhältlich.
Compliance
Schnittfestigkeit der ANSI™ Stufe2/EN388 Stufe 3.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe S
Norm EN 388 EN 388
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Kunststoffe, leichte Rohstoffe
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Modell 13823
Serie KleenGuard™ G60
Yarn Gauge 13
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Name des Produkts
Ansell KleenGuard™ >