Learn More
DWK Life Sciences BUERETTE TYP TUTWILER 100ML
Zur Verwendung mit Gasströmen mit hohem Schwefelgehalt
Marke:  DWK Life Sciences 30034A100
Artikelnummer. 11835115
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Absperrhahn und Stopfen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlauchverbindungen mit großem Innendurchmesser zur Vermeidung von Verstopfungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
48 cm
Borosilikatglas
4
Tutwiler Gasbürette
100 ml
Gasströme mit hohem Schwefelgehalt
18.89 Zoll
±0.02 ml
ASTM E438, USP-Typ I
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences BUERETTE TYP TUTWILER 100ML > 100 ml