Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer Artikelnummer.: 12717567
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer
Artikelnummer. 12717567
10 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
10 ml
25 mL
50 mL
Artikelnummer. 12717567
Marke: DWK Life Sciences 15123N10
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
  • Die Kappe des Seitenrohrs verfügt über einen kleinen Belüftungsschlitz
  • Das Thermometer zur Temperaturaufzeichnung während der Bestimmung hat einen Bereich von 14 ° bis 38 °C mit Abstufungen von 0,2 ° und einer Genauigkeit bis 0,5 ± °C.
Kolben mit Seitenrohr und Kappe sowie Thermometer
  • Kapazität innerhalb 10 % der auf dem Kolben eingravierten Nennkapazität
  • Die Kappe des Seitenrohrs verfügt über einen kleinen Belüftungsschlitz
  • Das Thermometer zur Temperaturaufzeichnung während der Bestimmung hat einen Bereich von 14 ° bis 38 °C mit Abstufungen von 0,2 ° und einer Genauigkeit bis 0,5 ± °C.
  • Standardkonus 10/18-Thermometergelenk
  • Standardkonus 5/12-Kappe
  • Nummerierte Gehäuse zur einfachen Identifizierung
  • Die 50 ml-Größe ist für die relative Dichte von Pigmenten gemäß ASTM™ D 153 bestimmt
Compliance
ASTM D 153
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 10 ml
Kapazität (metrisch) 10 ml
Standard-Konusverbindung 10/18
Gewicht (metrisch) 31 g
Form Konisch
Höhe (metrisch) 16,8 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer >