Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Specific Gravity Bottle for Oils, Tars Artikelnummer.: 11838472
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Specific Gravity Bottle for Oils, Tars
Product Code. 11838472
25 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 mL
Artikelnummer. 11838472
Marke: DWK Life Sciences 1511024
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Determines specific gravity of various oils, tars, cements, varnishes
  • Hubbard-style bottle with standard taper 24/12 ground-glass stopper Has 0.06 in. (1.6mm) opening
Order Info
27 O.D. x 82mmH
Compliance
ASTM™ D 70, AASHTO T43, ASTM D 1963, ASTM D 115.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 25 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,06 in.
Material Borosilikatglas
Standard-Konusverbindung 24/12
Gewicht (metrisch) 35g
Gewicht (angloamerikanisch) 0.07 lb.
Höhe (metrisch) 82 mm
Durchmesser (metrisch) 27 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Specific Gravity Bottle for Oils, Tars >