Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser
Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand
Marke: DWK Life Sciences 14000-20
Beschreibung
Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand
- Mit Ausguss
- Mattiert emailliertes Beschriftungsfeld
- Die Größen mit 20 bis 4000 ml verfügen über weiße Skalen für geschätzte Mengen
- Auf ±5 % genau
- Gleichmäßige robuste Wände
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
Spezifikation
±5 % | |
20 ml | |
Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten | |
Ausguss | |
Matte Emaille-Markierung | |
Becher | |
Ja | |
Doppelte Skala, weiß |
0.67 oz. | |
Borosilikatglas | |
5 bis 15 ml | |
5 ml | |
12/Packung | |
Wiederverwendbar | |
ASTM E960, Typ I | |
Griffin |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
DateigrößeVersion: 57.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser > Kapazität: 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur