Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen
Verwenden Sie diese Glasröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen und Zellwaschverfahren. Kimble™ KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen sind aus 51 Expansionsborosilikatglas hergestellt, das ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium bietet, ein Problem, das häufig bei Produkten aus Kalknatronglas auftritt.
Marke:  DWK Life Sciences 73500-20150
400.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11835824
  • 422.00 CHF / 500 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie diese Glasröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen und Zellwaschverfahren. Kimble™ KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen sind aus 51 Expansionsborosilikatglas hergestellt, das ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium bietet, ein Problem, das häufig bei Produkten aus Kalknatronglas auftritt.
  • Diese Röhrchen von Premiumqualität verfügen über robuste, gleichförmige Böden und eine konsistente Länge  
  • Die Größen mit den Abmessungen 10 x 75 mm und 12 x 75 mm sind für Zellwaschverfahren geeignet
  • Die Röhrchen sind in bequemen Kästen für die einfache Nutzung auf dem Arbeitstisch und in Schubladen verpackt
  • Die Röhrchen mit den Abmessungen 6 x 50 mm werden auch oft als “Durham-Röhrchen” bezeichnet
  • Die Kästen sind in Kunststofffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind
  • Keine Beschriftungsfläche
  • Gemäß ASTM Spezifikation E890 entwickelt
  • Hergestellt aus 51 Expansion Borosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Die Röhrchen sind in praktischen Tabletts für die einfache Nutzung auf Arbeitstischen und in Schubladen verpackt Die Tabletts sind in Schrumpffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind. Die Röhrchen werden in Kartons à 1000 Stück geliefert, außer 14-95796J und 14-957-96K, die in Kartons mit jeweils 500 Stück verpackt sind.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen gemäß ASTM-Spezifikation E438, Typ I, Klasse B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse B
150 mm
Ja
Keine
20 mm
Einfaches Röhrchen
36 ml
Borosilikatglas
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit gegen Natriumauslaugung
Tablett
Nicht enthalten
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen > Außendurchmesser x Länge: 20 x 150mm