Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Chromatographiesäule
Auslaufsichere Passform an allen PTFE-Hähnen
Marke:  DWK Life Sciences 17800-11500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11837413
  • 360.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-11-2025
Beschreibung
  • Verstärktes oberes Ende
  • Verstärktes unteres Ende
  • Mit O-Ring
  • Flüssigkeitsdicht über 0 bis 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 100 °C
Chromatographiesäule
500 mm
Absperrhahneinheit aus PTFE
11 mm
45 ml
Glas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Chromatographiesäule > ID: 11 mm; Länge: 500 mm; Fassungsvermögen: 45 ml