Learn More
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
In naturfarben (transparent) oder vier verschiedenen Farben lieferbar
61.60 CHF - 400.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Druckkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10799335
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73660-20
Naturfarben 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
148.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11778283
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73660-18
Naturfarben 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11758283
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73660-13
Naturfarben 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
61.60 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10399924
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73660-16
Naturfarben 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
156.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11760734
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73660-25
Naturfarben 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10349594
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73660-38
Naturfarben 38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
262.00 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11770734
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73660-38
Naturfarben 38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10024174
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73662-16
Rot 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
181.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10369934
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73664-16
Gelb 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
181.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10451815
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73663-16
Grün 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
181.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10626285
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73663-18
Grün 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
229.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10195414
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73665-16
Blau 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
181.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10492375
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73665-18
Blau 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
229.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10257774
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73664-18
Gelb 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
229.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10638205
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73664-25
Gelb 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
  • Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
  • Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
Druckkappe
Polypropylen
Wiederverwendbar
Autoklavierbar
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse