missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ki67/MKI67 Antibody (MKI67/8005R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20682-20ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ki67/MKI67 Monoclonal antibody specifically detects Ki67/MKI67 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Ki67/MKI67 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105 | |
Recombinant fragment corresponding to C-terminus of human Ki67/MKI67 protein (exact sequence is proprietary) | |
20 μg | |
Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience | |
4288 | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
MKI67/8005R | |
Unconjugated | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ki67/MKI67 Antibody (MKI67/8005R), Novus Biologicals™ > 20 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur