Learn More
KGW Isotherm™ Cooling trap Typ KF 54V-K16-Z-DSS2000
Marke: KGW Isotherm™ 17111
Spezifikation
200mL Condensate, 1.2L Coolant, stainless Steel | |
1 Pack | |
Kühlfalle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Cooling trap Typ KF 54V-K16-Z-DSS2000 > Material: Stainless Steel Casing
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur