Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
KingFisher Apex ist das anwenderfreundlichste und vielseitigste Tischgerät zur Probenvorbereitung im Labor für 24 und 96 Proben pro Durchgang. Konsistente Extraktion mit hohem Durchsatz von DNA, RNA, Proteinen und Zellen mit einer umfangreichen Auswahl an validierten Anwendungsprotokollen
Marke:  Thermo Scientific™ 24079910
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16552442
  • 6610.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
KingFisher Apex ist ein flexibles System für verschiedene Arten von Probenverarbeitungsanforderungen, das eine äußerst vielseitige, automatisierte Magnetpartikelverarbeitung für DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung aus praktisch jeder Quelle bietet. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
  • Anwenderfreundliches Probenaufbereitungssystem mit hohem Durchsatz zur Automatisierung von DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung
  • Bietet vielseitige und schnelle Aufreinigung mit reproduzierbaren Ergebnissen
  • Bedienungsfreundliche Anwenderoberfläche mit Touchscreen für den Anwender zur Regelung aller Details des Anwendungs- und Aufreinigungsprozesses
  • BindIx PC-Software für zusätzlichen Komfort
  • Umfangreiche Auswahl an validierten Protokollen für verschiedene Anwendentypen
  • Cloud-Bibliothek für den schnellen Protokollabruf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 80 μl
96 Proben
KingFisher Apex
ca. >1 μm
96 PCR-Platte (mit halbhohem Rand)
96-Well-Platte
KingFisher Apex 96 PCR-Kopf
96
96 PCR
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories > KingFisher Apex Magnetkopf: Format: 96; Platte: PCR
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.