Learn More
Ansell™ Gelbe Ärmlinge, Stoff
Automatisches Strickfutter aus 100 % Kevlar™ Fasern. Bietet eine optimale Balance zwischen Fingerfertigkeit und Schnittfestigkeit. Komfort und sicherer Griff.
Marke: Ansell™ 70114
72.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Hightech-Kevlar™-Para-Aramid-Kurzfasern.
- Außergewöhnliche Schnittfestigkeit und Fingerfertigkeit.
- Die Konstruktion aus 100 % Dupont Kevlar™ bietet für ihr Gewicht eine sehr hohe Schnittfestigkeit.
- Die meisten Ärmel verfügen über Daumenschlitze zum Schutz des Handgelenkbereichs.
Spezifikation
Überziehhülsen | |
356 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Gelbe Ärmlinge, Stoff > Länge: 356 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur