Learn More
Ketorolac Tromethamin, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 469170050
246.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
74103-07-4 | |
376.41 | |
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N | |
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1 |
C19H24N2O6 | |
00887595 | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carbonsäureMehr anzeigen |
Spezifikation
Ketorolac tromethamine | |
74103-07-4 | |
Pulver | |
00887595 | |
160°C to 165°C | |
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carbonsäure | |
5 g |
Glasflasche | |
Available | |
C19H24N2O6 | |
Weiß bis hellgelb | |
13-5324 | |
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1 | |
376.41 |
Sicherheit und Handhabung
- Ketorolac tromethamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ketorolac Tromethamine