Learn More
Kerosin, geruchsarm, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Kerosene is ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces. It is used in paints & coatings, consumer products, printing inks and agricultural chemical applications. It is also used in food contact applications such as aluminum rolling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kerosin eignet sich ideal für die Verdünnung von Ölen und anderen organischen Flüssigkeiten zur Bestimmung von Metallspuren. Es wird in Farben und Lacken, Konsumgütern, Druckfarben und landwirtschaftlichen chemischen Anwendungen verwendet. Außerdem wird es bei Anwendungen mit Lebensmittelkontakt wie Aluminiumrollen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.02 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kerosene |
Namenshinweis | low odor |
Dichte | 0.8 |
Siedepunkt | 200°C to 250°C |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Brechungsindex | 1.444 |
Menge | 2500 mL |
UN-Nummer | UN1223 |
Merck Index | 14,5294 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.02g/L at 20°C). |
Sicherheit und Handhabung
- Kerosene, low odor
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Petroleum distillates, hydrotreated light