Learn More
Kenpaullone, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18005952
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kenpaullone, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005952
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 18005952
Marke: Tocris Bioscience 1398/10
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
GSK-3β inhibitor; also inhibits cdks
GSK-3beta inhibitor (IC50 = 0.23 μM). Also inhibits cyclin dependent kinases (cdks) in the sub micromolar range (reported IC50 values are 0.4, 0.68-7 and 0.85 μM for cdk1, cdk2 and cdk5, respectively). Generates induced pluripotent stem cells (iPSCs) from somatic cells when used in combination with reprogramming factors; can replace Klf4.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kenpaullone
CAS 142273-20-9
Summenformel C16H11BrN2O
Menge 10 mg
Synonym kenpaullone, 9-bromopaullone, 9-bromo-7,12-dihydroindolo 3,2-d 1 benzazepin-6 5h-one, indolo 3,2-d 1 benzazepin-6 5h-one,9-bromo-7,12-dihydro, 9-bromo-7,12-dihydro-indolo 3,2-d 1 benzazepin-6 5h-one, 9-bromo-7,12-dihydro-5h-indolo 3,2-d 1 benzazepin-6-one, 9-bromo-7,12-dihydro-indolo-3,2-d-1 benzazepin-6 5h-one, 9-bromo-7,12-dihydrobenzo 2,3 azepino 4,5-b indol-6 5h-one, indolo 3,2-d 1 benzazepin-6 5h-one, 9-bromo-7,12-dihydro
InChI-Schlüssel QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=C(C3=CC=CC=C3NC1=O)NC4=C2C=C(C=C4)Br
IUPAC-Name 9-bromo-7,12-dihydro-5H-indolo[3,2-d][1]benzazepin-6-one
Molekulargewicht (g/mol) 327.181
PubChem CID 3820
Formelmasse 327.18
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Kenpaullone, Tocris Bioscience™ >