Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Schlauchklemme, PBT, KT
Zum stufenlosen Regulieren von Durchflussmengen.
Marke: DWK Life Sciences™ 286338401
2.23 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit nur einem Finger lassen sich Durchflussmengen in Schläuchen mit KECK™ Schlauchklemmen stufenlos regulieren. Die Klemmen sind für die verschiedenen Schlauchdurchmesser farblich entsprechend unterschiedlich ausgeführt.
- Stufenlose Regulation von Durchflussmengen
- Handhabung mit einer Hand möglich
- Farbkodierung der Klemmen entsprechend der verschiedenen Schlauchdurchmesser
Spezifikation
Each | |
Stufenlose Regelung der Durchflussraten | |
Passend für Schläuche mit 14 mm AD |
PBT | |
stufenlose Regelung der Durchflussraten | |
Rot |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24098Gültig bis zum: 2025-07-16