Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM
KECK™ Kegelschliffllammern für Einsätze unter hohen Temperaturen.
Marke:  DWK Life Sciences™ 286337508
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901581
  • 949.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen stellen die KECK™ Schliffklammern aus vernickeltem Federstahl eine wichtige Ergänzung zu KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) dar. Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher aufsetzen und sind formstabil.
  • Einfach und sicher aufzusetzen und formstabil
  • Gute Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
NS 24
Nickel
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen; Sicherung der konischen Schliffverbindungen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM > NS 24