Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM
KECK™ Kegelschliffllammern für Einsätze unter hohen Temperaturen.
Marke: DWK Life Sciences™ 286337302
8.84 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen stellen die KECK™ Schliffklammern aus vernickeltem Federstahl eine wichtige Ergänzung zu KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) dar. Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher aufsetzen und sind formstabil.
- Einfach und sicher aufzusetzen und formstabil
- Gute Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Spezifikation
100 | |
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen | |
NS 14 |
Nickel | |
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen; Sicherung der konischen Schliffverbindungen |