Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kugelschliffe, aus POM
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
Marke:  DWK Life Sciences™ 290320007
Artikelnummer. 10283641
  • 43.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
  • Für Kugelverbindungen
  • Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
  • Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
  • Erhöhte Sicherheit im Labor, da die Glasoberfläche nicht zerkratzt
  • Kennzeichnung der einzelnen Größen zur besseren Unterscheidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
2 x KS 13, 2 x KS 19, 1 x KS 29, 1 x KS 35
Sichere Glasverbindungen
POM
Sichere Glasverbindungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kugelschliffe, aus POM > POM