Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus POM
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
Marke:  DWK Life Sciences™ 290310006
Artikelnummer. 10233501
  • 56.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
  • Für konische Verbindungen
  • Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
  • Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
  • Erhöhte Sicherheit im Labor, da die Glasoberfläche nicht zerkratzt
  • Kennzeichnung der einzelnen Größen zur besseren Unterscheidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
2 x KC 14, 2 x KC 19, 1 x KC 29, 1 x KC 10, 1 x KC 24, 1 x KC 34, 1 x KC 45
Sichere Glasverbindungen
POM
Sichere Glasverbindungen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus POM > Für konische Verbindungen, POM