Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Montage-Set
Das KeckTM Montage-Set dient als Anschlusssystem einer Saugflasche, über das die Vakuumpumpe angeschlossen werden kann.
Marke:  DWK Life Sciences™ 292585407
94.38 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12313896
  • 111.00 CHF / 10 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Um Vakuumfiltrationen durchführen zu können, wird ein Anschluss am Filtrationssystem benötigt, an das die Vakuumpumpe angeschlossen wird. Ein variables Anschließen der Vakuumpumpe kann über das KECK™ Montage-Set erfolgen. Eine Dichtung wird in einer Lochöffnung an der Saugflasche fixiert. Die Plastikolive, die über einen Schlauch mit der Vakuumpumpe verbunden ist, kann nun bei Bedarf aufgeschraubt werden kann.
  • Mit abnehmbarer Kunststoff-Olive (PBT), kurzer und langer Schraube (PP) sowie Dichtungen (VMQ, EPDM)
  • Passend für Saugflaschen 100 - 20000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10
Filterung, Vakuumfiltration, sicheres Arbeiten unter Vakuum
9 mm
PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM
Filterung; Vakuumfiltration; sicheres Arbeiten unter Vakuum
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Montage-Set > Röhrchendurchmesser 9 mm, autoklavierbar